Principaux documents
SYND304400
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 400 mm, immersion depth 76 mm
Synonyme(s) :
Synthware D304400, distilling head with side-arm
1 EA
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
219,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D304400
Profondeur d'immersion
76 mm
L de l'enveloppe
400 mm
Catégories apparentées
Description générale
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.