Principaux documents
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware D201414, cow type distilling receiver
1 EA
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
172,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Caractéristiques
Cow Receiver Only
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D201414
Catégories apparentées
Description générale
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.