Principaux documents
SYND191922
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware D191922, glass distilling receiver
1 EA
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
165,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D191922
Catégories apparentées
Description générale
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.