Principaux documents
SYNC621200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware C621200, straight condenser
1 EA
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
177,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C621200
Taille du tuyau
10 mm
L de l'enveloppe
200 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.