Principaux documents
SYNC291910
Synthware graduated concentrator tube
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware C291910, glass concentrator tube
1 EA
57,00 $
57,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
57,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
57,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS19/22
Agence
suitable for EPA 1613
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C291910
Capacité
10 mL
Description générale
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.