Principaux documents
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A872440, glass drying tube, Drying tube 75° bent
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A872440
Description générale
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.