Principaux documents
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A851922, Drying tube adapter
1 EA
55,20 $
55,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
55,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
55,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A851922
Description générale
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.