Principaux documents
SYNA464250
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A464250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
1 EA
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
196,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A464250
Capacité
250 mL
Description générale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.