Principaux documents
SYNA282424
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A282424, rotary evaporator bump trap, bump trap
1 EA
139,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
139,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A282424
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.