Principaux documents
SYNA381922
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A381922, adapter, vacuum adapter
1 EA
87,90 $
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
male joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A381922
Catégories apparentées
Description générale
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.