Principaux documents
SYNA341922
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A341922, Adapter, twin connecting hose
1 EA
33,40 $
33,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
33,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
33,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A341922
Catégories apparentées
Description générale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.