Principaux documents
SYNA282914
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A282914, anti-splash adapter, distillation adapter, adapter
1 EA
143,00 $
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
143,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A282914
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.