Principaux documents
SYNA274250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A274250, rotary evaporator bump trap, bump trap
1 EA
156,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
156,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A274250
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.