Principaux documents
SLW4980-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4980-25
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW4980-250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
Joint
joint neckNARROW-NECK
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 4980-250
Hauteur
132 mm
D.E. du corps
82 mm
Capacité
250 mL
250 mL
D.I. du col
27 mm
Taille de l'obturateur
27
Raccords
narrow neck
Description générale
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.