CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
335,00 $
About This Item
335,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Taille de filetage du col
38-430
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4985-250
Plage de mesure du volume
50-200 mL
Capacité
250 mL