Principaux documents
SLW443333
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 50 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 443333
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW443333 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
PTFE key
Joint
joint 19/26
Caractéristiques
graduated
graduations 1 mL
Fabricant/nom de marque
443333
SciLabware
Capacité
50 mL
50 mL
Alésage du robinet d'arrêt
1.5 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited