Principaux documents
SLW1628/06M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 5 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1628/06M
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le produit SLW1628/06M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Joint
joint stopper10/19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
graduations
Push fit
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1628/06M
D.E. × L
13 mm × 100 mm
Capacité
5 mL
5 mL
Diam. du tube
13 mm
Description générale
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.