Principaux documents
SLW1521/22D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 20000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1521/22D
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le produit SLW1521/22D n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Joint
joint ST/NS neck60/46
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1521/22D
Diam. du flacon × H
288 mm × 508 mm , With stopper
Capacité
20000 mL
D.I. du col
60 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.