Principaux documents
SLW1070/36D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
6000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1070/36D
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW1070/36D n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Caractéristiques
narrow neck
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
1070/36D
SciLabware
Hauteur
340 mm
Diam. du corps
237 mm
Capacité
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
D.I. du col
57 mm
Description générale
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.