Principaux documents
SLW1060/21D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 200 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1060/21D
About This Item
Code UNSPSC :
41121801
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW1060/21D n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
pkg of 10
Fabricant/nom de marque
1060/21D
SciLabware
Diamètre nominal
200 mm
Description générale
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Caractéristiques et avantages
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Heat resistant
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.