CLS49505L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 5,000 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
1 780,00 $
About This Item
1 780,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Joint
joint ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard taper joint
Conditionnement
pack of 1
case of 3
Fabricant/nom de marque
Corning 4950-5L
Capacité
5,000 mL