Principaux documents
S976393
5-BROMO-3-METHYL-ADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.172
Numéro MDL:
Autres remarques