Documents
S96459
2,4,6-TRIMETHYL-BENZENESULFONIC ACID 4-NITRO-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.354
Numéro MDL:
Autres remarques