Principaux documents
S963038
BUFOTALIN MOTHER LIQUID
AldrichCPR
S963038-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S963038-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H36O6
Poids moléculaire :
444.573
Numéro MDL:
216,00 $