Principaux documents
SMB00536
Sigma-Aldrich
Hellebrigenin-3-O-ß-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Hellebrigenin glucoside, Hellebrigenin-D-glucose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H42O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.65
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC([C@@H]2[C@@]3(C)CC[C@]([H])([C@]4(C=O)[C@](O)(CC5)C[C@@H](O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)CC4)[C@]5([H])[C@@]3(O)CC2)=CO1
InChI
1S/C30H42O11/c1-27-8-5-19-20(30(27,38)11-7-18(27)16-2-3-22(33)39-14-16)6-10-29(37)12-17(4-9-28(19,29)15-32)40-26-25(36)24(35)23(34)21(13-31)41-26/h2-3,14-15,17-21,23-26,31,34-38H,4-13H2,1H3/t17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-/m0/s1
Clé InChI
AXUYMUBJXHVZEL-DBOUUHTQSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable