Principaux documents
S960365
6-IODO-1,2,3,4-TETRA-O-ACETYL-BETA-D-GLUCOSE
AldrichCPR
S960365-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S960365-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H19IO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.207
Numéro MDL:
261,00 $