Principaux documents
S949442
3-(PHENYLTELLURO)PROPIONIC ACID
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O2Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.779
Numéro MDL:
90,30 $