Principaux documents
S939285
1-O-(4-NITROBENZOYL)-2,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-BETA-D-GLUCOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C41H39NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
689.769
Numéro MDL:
Autres remarques