Principaux documents
R245763
2-METHYL-6-PHENYL-PYRIDINE
AldrichCPR
R245763-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R245763-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.228
Numéro MDL:
37,90 $