Principaux documents
S937649
4-CYANO-7-DIETHYLAMINO-3-(METHOXYCARBONYLACETYL)COUMARIN
AldrichCPR
S937649-50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S937649-50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.355
Numéro MDL:
90,30 $