Principaux documents
S933872
DIETHYL (6-METHYL-2-PYRIDYLAMINOMETHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
S933872-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S933872-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.311
Numéro MDL:
261,00 $