400017
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
148-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clé InChI
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable