Principaux documents
S923729
1-(4-(BENZYLOXY)PHENYLAZO)-2-NAPHTHOL
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.412
Numéro MDL:
37,90 $