Principaux documents
S923605
ERIOCHROME RED B (C.I. 18760)
AldrichCPR
S923605-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S923605-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.42
Numéro MDL:
261,00 $