Principaux documents
S914207
4-NITROSTILBENE
AldrichCPR
S914207-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S914207-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.249
Numéro MDL:
261,00 $