Principaux documents
S906700
1-(DIPHENYLMETHYL)-3-AZETIDINYL METHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.41
Numéro MDL:
Autres remarques