Principaux documents
S893803
6-PHENYL-3,4,5-TRICHLORO-2H-PYRAN-2-ONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H5Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.52
Numéro MDL:
37,90 $