Principaux documents
S893471
METHYL 2-PHTHALIMIDOACETATE
AldrichCPR
S893471-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S893471-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.199
Numéro MDL:
146,00 $