Principaux documents
S888117
4-METHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
S888117-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S888117-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
146,00 $