Principaux documents
S885274
8A-METHYL-1,2,3,4,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-1,6-NAPHTHALENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.265
Numéro MDL:
Autres remarques