Principaux documents
S878863
2,6-BIS(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-1-CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S878863-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S878863-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.472
Numéro MDL:
37,90 $