Principaux documents
S878839
2,6-BIS(4-METHOXYBENZYLIDENE)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.419
Numéro MDL:
146,00 $