Principaux documents
S873470
4,5-DIHYDRO-1-METHYL-3-(P-TOLYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.694
Numéro MDL:
Autres remarques