Documents
S871907
6-METHOXY-3-METHYL-2((3METHYL2BENZOTHIAZOLINYLIDENE)AMINOAZO)BENZOTHIAZOLIUM BF4
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BF4N5OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.283
Numéro MDL:
Autres remarques