Principaux documents
S870927
1,4-BIS(PHENYLETHYNYL)BENZENE
AldrichCPR
S870927-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S870927-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.357
Numéro MDL:
261,00 $