Principaux documents
S869759
(2-(1,4-CYCLOHEXADIEN-1-YL)ETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H20IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.193
Numéro MDL:
146,00 $