Principaux documents
S864250
DEOXYBENZOIN (PHENYLSULFONYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.443
Numéro MDL:
37,90 $