Principaux documents
S863475
O-BENZYL S-METHYL DITHIOCARBONATE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.307
Numéro MDL:
146,00 $