Principaux documents
173029
Sigma-Aldrich
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
98%
Synonyme(s) :
Bis(carboxymethyl) trithiocarbonate, Di(carboxymethyl) trithiocarbonate, Trithiocarbodiglycolic acid
25 G
204,00 $
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
204,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO2CCH2S)2CS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox