Principaux documents
S854808
5'-METHYL-2'-((P-TOLYL)AZO)-1-NAPHTHALENE CARBOXANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.466
Numéro MDL:
Autres remarques